Learn More
Ortovalerato de trimetil, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11385649
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11385649 100 g 100 g
11365649 5 g 5 g
11375649 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11385649 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20377.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13820-09-2 | C8H18O3 | 162.229 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13820-09-2
Fórmula molecular C8H18O3
Peso molecular (g/mol) 162.229
Número MDL MFCD00008481
Clave InChI XUXVVQKJULMMKX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl orthovalerate, pentane, 1,1,1-trimethoxy, unii-w0x9mom6vz, trimethylorthovalerate, orthovaleric acid, trimethyl ester, ortho-n-valeric acid trimethyl ester, w0x9mom6vz, trimethyl-2-valerate, trimethyl ortho-n-valerate, 1,1,1-trimethoxy-pentan
PubChem CID 83755
Nombre IUPAC 1,1,1-trimetoxipentano
SMILES CCCCC(OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl orthovalerate
Punto de ebullición 164°C to 166°C
Temperatura de inflamación 41°C (105°F)
Fórmula lineal CH3(CH2)3C(OCH3)3
Cantidad 100 g
Número UN UN1993
Beilstein 1739200
Índice Merck 14,9717
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23
Porcentaje de pureza 98%