Learn More
Ortopropionato de trimetilo, TRC
Código de producto. 30456985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30456985 250 mg 250 miligramos
30453270 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30456985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT796775250MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl Orthopropionate
CAS 24823-81-2
Fórmula molecular C6H14O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo 1,1,1-Trimethoxypropane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3
SMILES CCC(OC)(OC)OC
Nombre IUPAC 1,1,1-trimetoxipropano
Peso molecular (g/mol) 134.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0943