Learn More
Ortopropionato de trimetilo, TRC
Código de producto. 30451294
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30451294 2.5 g 2.50 g
1 options
Código de producto. 30451294 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7967752.5G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-03-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl Orthopropionate
CAS 24823-81-2
Fórmula molecular C6H14O3
Cantidad 2.5 g
Sinónimo 1,1,1-Trimethoxypropane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O3/c1-5-6(7-2,8-3)9-4/h5H2,1-4H3
SMILES CCC(OC)(OC)OC
Nombre IUPAC 1,1,1-trimetoxipropano
Peso molecular (g/mol) 134.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.0943