Learn More
Ortopropionato de trimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10751894 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
100 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
25 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10751894 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10242603 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10751894 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 384621000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 24823-81-2 | C6H14O3 | 134.18 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 24823-81-2
Fórmula molecular C6H14O3
Peso molecular (g/mol) 134.18
Número MDL MFCD00043305
Clave InChI ZGMNAIODRDOMEK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 141145
Nombre IUPAC 1,1,1-trimetoxipropano
SMILES CCC(OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl orthopropionate
Color Incolora
Densidad 0.9440g/mL
Punto de ebullición 121°C to 122°C
Temperatura de inflamación 19°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2C(OCH3)3
Índice de refracción 1.3970 to 1.399
Cantidad 100 mL
Gravedad específica 0.944
Sinónimo trimethyl orthopropionate, propane, 1,1,1-trimethoxy, trimethylorthopropionate, trimethoxypropane, acmc-209gew, trimethyl orthopropanoate, propane,1,1,1-trimethoxy, ksc489s6b, zgmnaiodrdomek-uhfffaoysa, orthopropionic acid trimethyl ester
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.18
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyl orthopropionate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.