Learn More
Ortometoxiacetato de trimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl Orthomethoxyacetate |
| CAS | 34359-77-8 |
| Fórmula molecular | C6H14O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methoxyorthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1,2-Tetramethoxyethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H14O4/c1-7-5-6(8-2,9-3)10-4/h5H2,1-4H3 |
| SMILES | COCC(OC)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 1,1,1,2-tetrametoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 150.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 150.0892 |