Learn More
Ortometoxiacetato de trimetilo, TRC
Código de producto. 30457258
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457258 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30457258 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7981501G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl Orthomethoxyacetate
CAS 34359-77-8
Fórmula molecular C6H14O4
Cantidad 1 g
Sinónimo Methoxyorthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1,2-Tetramethoxyethane
Fórmula InChI InChI=1S/C6H14O4/c1-7-5-6(8-2,9-3)10-4/h5H2,1-4H3
SMILES COCC(OC)(OC)OC
Nombre IUPAC 1,1,1,2-tetrametoxietano
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.0892