Learn More
Ortoformiato de trimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl Orthoformate |
| CAS | 149-73-5 |
| Fórmula molecular | C4H10O3 |
| Cantidad | 500 g |
| Sinónimo | Methoxymethylal, Methyl Orthoformate, NSC 147479, Orthoformic Acid Methyl Ester, Perma-Flo OF, Trimethoxymethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H10O3/c1-5-4(6-2)7-3/h4H,1-3H3 |
| SMILES | COC(OC)OC |
| Nombre IUPAC | trimetoximetano |
| Peso molecular (g/mol) | 106.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.063 |