Learn More
Ortoformiato de trimetil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413910
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
2500 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
2500 ml
500 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11413910 100 mL 100 ml
11454804 500 mL 500 ml
11464804 2500 mL 2500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11413910 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13760.AE
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.121 g/mol
Trimethyl orthoformate is used as a protecting group for aldehydes in organic synthesis, as an additive in polyurethane coatings and as a dehydrating agent in the preparation of surface modified colloidal silica nanoparticles. It is also used as a chemical intermediate in the preparation of vitamin B1 and sulfa drugs. It acts as an effective solvent for thallium(III) nitrate-mediated oxidations. Furthermore. It is utilized for the synthesis of chromone from keto-hydroxy naphthol in the presence of trimethylamine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ortoformato de trimetilo se utiliza como grupo protector para aldehídos en síntesis orgánica, como aditivo en recubrimientos de poliuretano y como agente deshidratador en la preparación de nanopartículas de sílice coloidal modificadas en superficie. También se utiliza como intermedio químico en la preparación de la vitamina B1 y sulfafármacos. Actúa como un disolvente eficaz en las oxidaciones mediadas por nitrato de talio (III). Además, se utiliza en la síntesis de cromonas a partir de ceto-hidroxi naftol en presencia de trimetilamina.
Solubilidad
Miscible con éter, alcohol y benceno.
Nota
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-73-5
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.121
Número MDL MFCD00008483
Clave InChI PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
Nombre IUPAC trimetoximetano
SMILES COC(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl orthoformate
Punto de fusión -53°C
Densidad 0.968
Punto de ebullición 101°C to 102°C
Temperatura de inflamación 15°C (59°F)
Índice de refracción 1.379
Cantidad 100 mL
Número UN UN3272
Beilstein 969215
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,6884
Información de solubilidad Miscible with ether,alcohol and benzene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyl orthoformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl orthoformate