Learn More
Ortoformiato de trimetil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10644812 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Unit Size:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10644812 500 g Frasco de vidrio 500 g
10356740 100 g Frasco de vidrio 100 g
10572541 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10217403 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10644812 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 148665000
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
View all promotions
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 149-73-5
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Número MDL MFCD00008483
Clave InChI PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
Nombre IUPAC trimetoximetano
SMILES COC(OC)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Trimethyl orthoformate
Punto de fusión -53.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 102.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH(OCH3)3
Índice de refracción 1.3780 to 1.3800
Cantidad 500 g
Beilstein 02, 19
Fieser 03,313; 04,540; 05,714; 08,507; 10,425; 14,330; 15,342
Índice Merck 15, 6980
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Trimethyl orthoformate
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Hazard Statement
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.