Learn More
Ortoformiato de trimetil, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10356740 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tambor de plástico
Conditionnement:
1 Kg
100 g
5 Kg
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Cantidad Envase unitSize
10356740 100 g Frasco de vidrio 100 g
10644812 500 g Frasco de vidrio 500 g
10572541 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
10217403 5 kg Tambor de plástico 5 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 10356740 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 148661000
Solicitar formato a granel o personalizado
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 149-73-5
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Número MDL MFCD00008483
Clave InChI PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
Nombre IUPAC trimetoximetano
SMILES COC(OC)OC
Spécification
Nombre del producto químico o material Trimethyl orthoformate
Punto de fusión -53.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 102.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH(OCH3)3
Índice de refracción 1.3780 to 1.3800
Cantidad 100 g
Beilstein 02, 19
Fieser 03,313; 04,540; 05,714; 08,507; 10,425; 14,330; 15,342
Índice Merck 15, 6980
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Trimethyl orthoformate
Mention d'avertissement
  • Peligro
Catégorie de danger
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Mention de danger
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Conseils de prudence
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.