Learn More
Ortoformiato de trimetilo, 99 %, anhidro, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11994941 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11994941 800 mL 800 ml
11984941 100 mL 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11994941 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429288000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    143.00€
    120.65€ / 800 ml
    Ahorro 22.35€
    15% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 20-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 149-73-5 | C4H10O3 | 106.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 149-73-5
Fórmula molecular C4H10O3
Peso molecular (g/mol) 106.12
Clave InChI PYOKUURKVVELLB-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl orthoformate, methyl orthoformate, methane, trimethoxy, orthoformic acid, trimethyl ester, orthoformic acid methyl ester, orthomravencan methylnaty, methoxymethylal, methylester kyseliny orthomravenci, unii-xam28819yj, orthoformic acid trimethyl ester
PubChem CID 9005
Nombre IUPAC trimetoximetano
SMILES COC(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl orthoformate
Punto de fusión -53.0°C
Densidad 0.9700g/mL
Punto de ebullición 101.0°C to 102.0°C
Temperatura de inflamación 13°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio AcroSeal
Fórmula lineal CH(OCH3)3
Índice de refracción 1.3780 to 1.3800
Cantidad 800 mL
Índice Merck 15,698
Gravedad específica 0.97
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L (hydrolysis). Other solubilities: soluble in organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 106.12
Porcentaje de pureza 99+%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyl orthoformate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.