Learn More
Ortobenzoato de trimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl Orthobenzoate |
| CAS | 707-07-3 |
| Fórmula molecular | C10H14O3 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | Methyl orthobenzoate, NSC 67391, Trimethoxyphenylmethane, Trimethyl Orthobenzoate, α,α,α-Trimethoxytoluene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H14O3/c1-11-10(12-2,13-3)9-7-5-4-6-8-9/h4-8H,1-3H3 |
| SMILES | COC(OC)(OC)c1ccccc1 |
| Nombre IUPAC | trimetoximetilbenceno |
| Peso molecular (g/mol) | 182.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.0943 |