Learn More
Ortobenzoato de trimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11453993
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11453993 10 g 10 g
11463993 50 g 50 g
11473993 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11453993 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A10270.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 707-07-3 | C10H14O3 | 182.219 g/mol
Trimethyl orthobenzoate was used in the preparation of 5-phenyl-4,6-dipyrrin and 2,3-orthoester derivatives of ethyl-1-thio-α-L-rhamnopyranoside. It reacts with indole to prepare indol-3-yl-phenyl-methanone.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ortobenzoato de trimetilo se utilizó en la preparación de derivados de la 5-fenil-4,6-dipirina y el 2,3-ortoéster de etil-1-tio-α-L-ramnopiranósido. Reacciona con el indol para preparar indol-3-il-fenil-metanona.
Solubilidad
Soluble en disolventes orgánicos.
Notas
Sensible a la humedad. Proteger de la humedad y del agua. Almacenar en gas inerte seco. Incompatible con los agentes oxidantes y la humedad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 707-07-3
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.219
Número MDL MFCD00008474
Clave InChI IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
PubChem CID 69720
Nombre IUPAC trimetoximetilbenceno
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl orthobenzoate
Densidad 1.06
Punto de ebullición 87°C to 88°C (7 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C (179°F)
Índice de refracción 1.489
Cantidad 10 g
Beilstein 777623
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble in organic solvents.
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 98%