Learn More
Ortobenzoato de trimetilo, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10722411 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10722411 50 g Frasco de vidrio 50 g
10184140 10 g Frasco de vidrio 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10722411 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 172920500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 707-07-3 | C10H14O3 | 182.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de alquilación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 707-07-3
Fórmula molecular C10H14O3
Peso molecular (g/mol) 182.22
Número MDL MFCD00008474
Clave InChI IECKAVQTURBPON-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl orthobenzoate, trimethoxymethyl benzene, methyl orthobenzoate, benzene, trimethoxymethyl, trimethylorthobenzoate, orthobenzoic acid, trimethyl ester, orthobenzoic acid trimethyl ester, alpha,alpha,alpha-trimethoxytoluene, trimethoxyphenylmethane, trimethyl orthobeznoate
PubChem CID 69720
Nombre IUPAC trimetoximetilbenceno
SMILES COC(C1=CC=CC=C1)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl orthobenzoate
Nombre de nota 97%
Color Incolora
Densidad 1.0600g/mL
Punto de ebullición 87°C to 88°C (7.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 82°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5C(OCH3)3
Índice de refracción 1.4880 to 1.49
Cantidad 50 g
Fieser 13,327; 04,548; 13,195; 01,1256; 02,454; 04,565; 06,657; 07,414; 08,524; 09,512; 10,455; 13,301
Gravedad específica 1.06
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.22
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido