Learn More
Ortoacetato de trimetilo, TRC
Código de producto. 30457313
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
Tamaño de la unidad:
50 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457313 50 mL 50 ml
1 options
Código de producto. 30457313 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79650550ML
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl Orthoacetate
CAS 1445-45-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5H12O3
Cantidad 50 mL
Sinónimo Orthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1-Trimethoxyethane, Methyl Orthoacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
SMILES COC(C)(OC)OC
Nombre IUPAC 1,1,1-trimetoxietano
Peso molecular (g/mol) 120.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0786
Porcentaje de pureza >95