Learn More
Ortoacetato de trimetilo, TRC
Código de producto. 30457000
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
30457000 5 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30457000 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7965055ML
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl Orthoacetate
CAS 1445-45-0
Notas de grado de pureza GC
Fórmula molecular C5H12O3
Cantidad 5 mL
Sinónimo Orthoacetic Acid Trimethyl Ester, 1,1,1-Trimethoxyethane, Methyl Orthoacetate
Fórmula InChI InChI=1S/C5H12O3/c1-5(6-2,7-3)8-4/h1-4H3
SMILES COC(C)(OC)OC
Nombre IUPAC 1,1,1-trimetoxietano
Peso molecular (g/mol) 120.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.0786
Porcentaje de pureza >95