Learn More
Ortoacetato de trimetilo, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10308070 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10308070 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
10647022 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10308070 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 218181000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1445-45-0 | C5H12O3 | 120.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445-45-0
Fórmula molecular C5H12O3
Peso molecular (g/mol) 120.15
Número MDL MFCD00008477
Clave InChI HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-trimethoxy, orthoacetic acid, trimethyl ester, methyl orthoacetate, orthoacetic acid trimethyl ester, ch3c och3 3, unii-04h7a3fk37, tmoa, trimethoxyethane, trimethyl-acetate
PubChem CID 15050
Nombre IUPAC 1,1,1-trimetoxietano
SMILES CC(OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl orthoacetate
Nombre de nota 98%
Color Incoloro a marrón
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 107.0°C to 109.0°C
Temperatura de inflamación 16°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C(OCH3)3
Índice de refracción 1.3870 to 1.3890
Cantidad 100 mL
Beilstein 02, II, 128
Fieser 17,377; 01,834; 02,318
Gravedad específica 0.94
Información de solubilidad Solubility in water: hydrolysis. Other solubilities: forming methanol and acetic acid
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyl orthoacetate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl orthoacetate