Learn More
Ortoacetato de trimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11308086
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mL
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
50 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11308086 50 mL 50 ml
11318086 250 mL 250 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11308086 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13369.AD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1445-45-0 | C5H12O3 | 120.148 g/mol
Trimethyl orthoacetate is used as a diols can be protected as their 1-methoxyethylidene cyclic acetals (2-methoxy-2-methyl-1,3-dioxolanes) by acid-catalyzed exchange. It is mainly used as the chemical intermediates of the medicine. Some of the other applications includes it is mainly used as chemical intermediate of pharmaceutical and agricultural chemicals, used for compound medical intermediates of vitamin B1, vitamin A1 and sulfanilamide organism, used for dye and spices industry, Medicine, agricultural chemicals, paint additives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ortoacetato de trimetilo se utiliza como un diol y se puede proteger por intercambio catalizado con ácido como a sus (2-metoxi-2-metil-1,3-dioxolanos)acetales cíclicos de 1-metoxietilidenos. Se utiliza principalmente como productointermedio químico en medicina. Entre otras aplicaciones, se utiliza principalmente como intermedio químico en productos químicos farmacéuticos y agrícolas; en compuestos intermedios medicinales de vitamina B1, vitamina A1 y organismos de sulfanilamida; en colorantes y especias; en medicina; en agroquímicos, y en aditivos para pinturas.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445-45-0
Fórmula molecular C5H12O3
Peso molecular (g/mol) 120.148
Número MDL MFCD00008477
Clave InChI HDPNBNXLBDFELL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl orthoacetate, ethane, 1,1,1-trimethoxy, orthoacetic acid, trimethyl ester, methyl orthoacetate, orthoacetic acid trimethyl ester, ch3c och3 3, unii-04h7a3fk37, tmoa, trimethoxyethane, trimethyl-acetate
PubChem CID 15050
Nombre IUPAC 1,1,1-trimetoxietano
SMILES CC(OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl orthoacetate
Densidad 0.956
Punto de ebullición 107°C to 109°C
Temperatura de inflamación 16°C (60°F)
Fórmula lineal CH3C(OCH3)3
Índice de refracción 1.389
Cantidad 50 mL
Número UN UN3272
Beilstein 1098338
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad It hydrolyzes in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 120.15
Porcentaje de pureza 98%