Learn More
Trimetil(metilciclopentadienil)platino(IV), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15453017
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 g
Tamaño de la unidad:
0.50 g
15453017 0.5 g 0.50 g
1 options
Código de producto. 15453017 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 098158.02
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl (methylcyclopentadienyl)platinum (IV)
CAS 94442-22-5
Punto de fusión 28°C to 31°C
Color Blanco
Punto de ebullición 23°C (0.053 mmHg)(sublimation)
Fórmula molecular C9H16Pt
Número MDL MFCD00079665
Cantidad 0.5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI AGQKROMSWCHOND-UHFFFAOYSA-N
SMILES C[Pt](C)C.Cc1cccc1
Nombre IUPAC trimethyl(2-methylcyclopenta-1,3-dien-1-yl)platinum
Peso molecular (g/mol) 319.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 319.32
Forma física Polvo/piezas