Learn More
Trimetil (E)-Aconitato, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl (E)-prop-1-ene-1,2,3-tricarboxylate |
| CAS | 4271-99-2 |
| Fórmula molecular | C9 H12 O6 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | (1E)-1-Propene-1,2,3-tricarboxylic Acid 1,2,3-Trimethyl Ester, Trimethyl trans-Aconitate, trans-Aconitic Acid Trimethyl Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12O6/c1-13-7(10)4-6(9(12)15-3)5-8(11)14-2/h4H,5H2,1-3H3/b6-4+ |
| SMILES | COC(=O)C\C(=C/C(=O)OC)\C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | trimetil (E)-prop-1-eno-1,2,3-tricarboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 216.188 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 216.063 |