Learn More
Yoduro de trimetil-d9-sulfonio, TRC
Código de producto. 30455488
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30455488 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455488 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79748110MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl-d9-sulfonium Iodide
CAS 106776-17-4
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C3 D9 S . I
Cantidad 10 mg
Sinónimo Tri(methyl-d3)sulfonium Iodide, Sulfonium','tri(methyl-d3)-','iodide (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C3H9S.HI/c1-4(2)3;/h1-3H3;1H/q+1;/p-1/i1D3,2D3,3D3;
SMILES [I-].[2H]C([2H])([2H])[S+](C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H]
Nombre IUPAC yoduro de tris(trideuteriometil)sulfanio
Peso molecular (g/mol) 213.1285
Formula Weight (peso de la fórmula) 213.0035
Porcentaje de pureza >95