Learn More
Fosfato de trimetil-d9, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl Phosphate-d9 |
| CAS | 32176-12-8 |
| Fórmula molecular | C3 D9 O4 P |
| Cantidad | 0.5 g |
| Sinónimo | NSC 58985-d9, TMP-d9, TMPA-d9, TMPO-d9, Trimethoxyphosphine Oxide-d9, Trimethyl Orthophosphate-d9, Trimethyl Phosphate-d9 |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9O4P/c1-5-8(4,6-2)7-3/h1-3H3/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])OP(=O)(OC([2 H])([2 H])[2 H])OC([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | fosfato de tris(trideuteriometil) |
| Peso molecular (g/mol) | 149.13 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 149.0803 g/mol |
| Mostrar más |