Learn More
Clorhidrato de trimetil-d9-amina, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethylamine-d9 Hydrochloride |
| CAS | 18856-86-5 |
| Fórmula molecular | C3 2H9 N . Cl H |
| Cantidad | 0.5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1 H/i1D3,2D3,3D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trideuterio-N,N-bis(trideuteriometil)metanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 104.63 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 104.1067 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |