Learn More
Ácido trimetil-d9-acético, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Pivalic acid-d9 |
| CAS | 42983-07-3 |
| Fórmula molecular | C5 D9 H O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2,2-Di(methyl-d3)propanoic-3,3,3-d3 Acid, 2,2-Dimethylpropanoic Acid-d9, 2,2,2-Trimethylacetic Acid-d9, 2,2-Dimethylpropanoic Acid-d9, 2,2-Dimethylpropionic Acid-d9, NSC 65449-d9, Neopentanoic Acid-d9, Neovaleric Acid-d9, Trimethylacetic Acid-d9, Trimethylmethanecarboxylic Acid-d9, Versatic 5 Acid-d9, tert-Pentanoic Acid-d9, alpha,alpha-Dimethylpropionic Acid-d9, Trimethyl-d9-acetic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C5H10O2/c1-5(2,3)4(6)7/h1-3H3,(H,6,7)/i1D3,2D3,3D3 |
| SMILES | [2 H]C([2 H])([2 H])C(C(=O)O)(C([2 H])([2 H])[2 H])C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 3,3,3-trideuterio-2,2-bis(trideuteriometil)propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 111.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 111.1246 g/mol |
| Mostrar más |