Learn More
Clorhidrato de trimetil-d6-amina (dimetil-d6), CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethylamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) Hydrochloride |
| CAS | 347840-14-6 |
| Fórmula molecular | C3 D6 H3 N . Cl H |
| Cantidad | 0.05 g |
| Sinónimo | Methan-d3-amine, N-methyl-N-(methyl-d3)-, hydrochloride (9 CI), Trimethylamine-1,1,1,1',1',1'-d6 hydrochloride, Trimethylamine-d6 hydrochloride, Trimethyl-d6-amine hydrochloride, Di(methyl-d3)methylamine hydrochloride, Trimethylamine-D6 (N,N-dimethyl-D6) hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C3H9N.ClH/c1-4(2)3;/h1-3H3;1 H/i1D3,2D3; |
| SMILES | Cl.[2 H]C([2 H])([2 H])N(C)C([2 H])([2 H])[2 H] |
| Nombre IUPAC | 1,1,1-trideuterio-N-metil-N-(trideuteriometil)metanamina;clorhidrato |
| Peso molecular (g/mol) | 101.608 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 101.088 g/mol |
| Mostrar más |