Learn More
Citrato de trimetilo, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15711809 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15711809 5 g 5 g
15721809 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15711809 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 462250050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1587-20-8 | C9H14O7 | 234.2 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1587-20-8
Fórmula molecular C9H14O7
Peso molecular (g/mol) 234.2
Clave InChI HDDLVZWGOPWKFW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 74112
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl citrate
Punto de fusión 75°C to 78°C
Punto de ebullición 176°C (16.0 mmHg)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in chloroform,methanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.2