Learn More
Bromoortoacetato de trimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl Bromoorthoacetate |
| CAS | 40070-40-4 |
| Fórmula molecular | C5H11BrO3 |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | Bromoorthoacetic Acid Trimethyl Ester, 2-Bromo-1,1,1-trimethoxyethane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11BrO3/c1-7-5(4-6,8-2)9-3/h4H2,1-3H3 |
| SMILES | COC(CBr)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | 2-bromo-1,1,1-trimetoxietano |
| Peso molecular (g/mol) | 199.04 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 197.9892 |