Learn More
Trimetil borato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499666
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
1000 mL
Tamaño de la unidad:
1000 ml
250 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499666 250 mL 250 ml
11489666 1000 mL 1000 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11499666 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20215.AK
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 121-43-7 | Molecular Formula: C3H9BO3 | Molecular Weight: 103.912 g/mol
Trimethyl borate is a useful reagent in organic synthesis. It is involved in the production of resins, waxes and paints and acts as a methylation agent. As a boron source, it is used to prepare flame retardants, anti-oxidants and corrosion inhibitors. It reacts with Grignard reagents followed by hydrolysis to prepare boronic acid. It is also used as a precursor of borate esters, which finds application in Suzuki coupling reaction. It is an intermediate in the preparation of sodium borohydride.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El borato de trimetilo es un reactivo útil en la síntesis orgánica. Participa en la producción de resinas, ceras y pinturas, y actúa como agente de metilación. Como fuente de boro, se utiliza para preparar retardantes de llama, antioxidantes e inhibidores de corrosión. Reacciona con reactivos de Grignard tras hidrólisis para preparar el ácido borónico. También se utiliza como precursor de los ésteres de borato, que se usan en la reacción de Suzuki de acoplamiento. Actúa como intermediario en la preparación del borohidruro de sodio.
Solubilidad
Miscible con tetrahidrofurano, éter, isoporpilamina, hexano y metanol.
Notas
Sensible a la humedad. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes. Se descompone lentamente en presencia de humedad y rápidamente en el agua.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-43-7
Fórmula molecular C3H9BO3
Peso molecular (g/mol) 103.912
Número MDL MFCD00008346
Clave InChI WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
Nombre IUPAC trimetil borato
SMILES B(OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl borate
Punto de fusión -34°C
Densidad 0.915
Punto de ebullición 67°C to 69°C
Temperatura de inflamación −8°C (17°F)
Olor Odorless
Fórmula lineal (CH3O)3B
Índice de refracción 1.361
Cantidad 250 mL
Número UN UN2416
Beilstein 1697939
Sensibilidad Moisture sensitive
Índice Merck 14,9712
Información de solubilidad Miscible with tetrahydrofuran,ether,isoporpylamine,hexane and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.92
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyl borate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl borate, methanol