Learn More
Trimetil borato, 99 %, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10566695 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
800 mL
Envase:
Frasco de vidrio AcroSeal™
Tamaño de la unidad:
100 ml
800 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10566695 100 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 100 ml
10333295 800 mL Frasco de vidrio AcroSeal™ 800 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10566695 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 346121000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.70€
    36.65€ / 100 ml
    Ahorro 4.05€
    9% Descuento
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 121-43-7 | C3H9O3B | 103.91 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-43-7
Fórmula molecular C3H9O3B
Peso molecular (g/mol) 103.91
Número MDL MFCD00008346
Clave InChI WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
Nombre IUPAC trimetil borato
SMILES B(OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl borate
Punto de fusión -34.0°C
Densidad 0.9150g/mL
Punto de ebullición 68.0°C to 69.0°C
Temperatura de inflamación −8°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio AcroSeal™
Fórmula lineal (CH3O)3B
Índice de refracción 1.3562 to 1.3582
Cantidad 100 mL
Beilstein 01, 287
Fieser 01,673; 13,218
Índice Merck 15, 9882
Gravedad específica 0.915
Información de solubilidad Solubility in water: reacts. Other solubilities: miscible with thf,diethyl ether,hexane,methanol,,isopropylamine,and other organic liquids
Viscosidad 0.36 mPa.s (25°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.91
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Trimethyl borate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Trimethyl borate, methyl alcohol