Learn More
Borato de trimetilo, 99,9995+% (base metálica)
Descrizione
El borato de trimetilo es un reactivo útil en la síntesis orgánica. Participa en la producción de resinas, ceras y pinturas, y actúa como agente de metilación. Como fuente de boro, se utiliza para preparar retardantes de llama, antioxidantes e inhibidores de corrosión. Reacciona con reactivos de Grignard tras hidrólisis para preparar el ácido borónico. También se utiliza como precursor de ésteres de borato, que encuentran aplicación en la reacción de acoplamiento de Suzuki. Es un intermedio en la preparación de borohidruro de sodio.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Specifica
Specifica
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl borate |
| Punto de fusión | -34°C |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.915 g/mL |
| Punto de ebullición | 67°C to 69°C |
| Temperatura de inflamación | -8°C (17°F) |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | >99.9995% (metals basis) |
| Olor | Odorless |
| Notas del porcentaje del ensayo | (base metálica) |
| Fórmula lineal | (CH3O)3B |
| Vedi altri risultati |
RU– Solo para uso en investigación
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.