Learn More
Borato de trimetilo, 99,9995+% (base metálica)
Código de producto. 11382588
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11382588 10 g 10 g
11372588 50 g 50 g
11392588 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11382588 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 022975.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 121-43-7 | C3H9BO3 | 103,912 g/mol
El borato de trimetilo es un reactivo útil en la síntesis orgánica. Participa en la producción de resinas, ceras y pinturas, y actúa como agente de metilación. Como fuente de boro, se utiliza para preparar retardantes de llama, antioxidantes e inhibidores de corrosión. Reacciona con reactivos de Grignard tras hidrólisis para preparar el ácido borónico. También se utiliza como precursor de ésteres de borato, que encuentran aplicación en la reacción de acoplamiento de Suzuki. Es un intermedio en la preparación de borohidruro de sodio.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 121-43-7
Fórmula molecular C3H9BO3
Peso molecular (g/mol) 103.912
Número MDL MFCD00008346
Clave InChI WRECIMRULFAWHA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethoxyborane, methyl borate, trimethoxyboron, boric acid, trimethyl ester, trimethylborate, boric acid trimethyl ester, trimethoxyborine, borester o, boric acid h3bo3 , trimethyl ester, b och3 3
PubChem CID 8470
ChEBI CHEBI:38913
Nombre IUPAC trimetil borato
SMILES B(OC)(OC)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl borate
Densidad 0.915g/mL
Intervalo de porcentaje de ensayo >99.9995% (metals basis)
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula lineal (CH3O)3B
Cantidad 10 g
Número UN UN2416
Beilstein 1697939
Índice Merck 14,9712
Formula Weight (peso de la fórmula) 103.92
Porcentaje de pureza ≥99.9995%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación