Learn More
Alfa-(acetamido)fosfonoacetato de trimetilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl alpha-(Acetamido)phosphonoacetate |
| CAS | 89524-99-2 |
| Fórmula molecular | C7H14NO6P |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-(Acetylamino)-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl alpha-(Acetylamino)-alpha-(dimethoxyphosphoryl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H14NO6P/c1-5(9)8-6(7(10)12-2)15(11,13-3)14-4/h6H,1-4H3,(H,8,9) |
| SMILES | COC(=O)C(NC(=O)C)P(=O)(OC)OC |
| Nombre IUPAC | metil 2-acetamido-2-dimetoxifosforilacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 239.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 239.0559 |