Learn More
Alfa-(acetamido)fosfonoacetato de trimetilo, TRC
Código de producto. 30471494
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
30471494 50 mg 50 miligramos
1 options
Código de producto. 30471494 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM21925050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material Trimethyl alpha-(Acetamido)phosphonoacetate
CAS 89524-99-2
Fórmula molecular C7H14NO6P
Cantidad 50 mg
Sinónimo Methyl 2-(Acetylamino)-2-(dimethoxyphosphinyl)acetate, Methyl alpha-(Acetylamino)-alpha-(dimethoxyphosphoryl)acetate
Fórmula InChI InChI=1S/C7H14NO6P/c1-5(9)8-6(7(10)12-2)15(11,13-3)14-4/h6H,1-4H3,(H,8,9)
SMILES COC(=O)C(NC(=O)C)P(=O)(OC)OC
Nombre IUPAC metil 2-acetamido-2-dimetoxifosforilacetato
Peso molecular (g/mol) 239.16
Formula Weight (peso de la fórmula) 239.0559
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.