Learn More
Trimetil 4-fosfonocrotonato, (E)+(Z), + 90 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11449563
Change view
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Unit Size:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Unit Size
11449563 50 g 50 g
11439563 10 g 10 g
11459563 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11449563 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. A12399.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 86120-40-3 | C7H13O5P | 208.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 86120-40-3
Fórmula molecular C7H13O5P
Peso molecular (g/mol) 208.15
Número MDL MFCD00051564
Clave InChI PESRINKNQQZURC-SNAWJCMRSA-N
Sinónimo methyl 4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, methyl 2e-4-dimethoxyphosphoryl but-2-enoate, methyl 4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, trimethyl 4-phosphonocrotonate, e + z, methyl e-4-dimethoxyphosphorylbut-2-enoate, 4-dimethoxyphosphinyl crotonic acid methyl ester, e-4-dimethoxy-phosphoryl-but-2-enoic acid methyl ester
PubChem CID 5702556
Nombre IUPAC metil (E)-4-dimetoxifosforilbut-2-anoato
SMILES COC(=O)\C=C\CP(=O)(OC)OC
Specifications
Nombre del producto químico o material Trimethyl 4-phosphonocrotonate
Nombre de nota (E)+(Z)
Punto de ebullición 123°C to 124°C (1 mmHg)
Cantidad 50 g
Beilstein 4987133
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.15
Porcentaje de pureza ≥90%