Learn More
Yoduro de trimetil[3-(perfluorooctanamido)propil]amonio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-[(Perfluorooxooctyl)amino]propyltrimethylammoniumiodide |
| CAS | 335-90-0 |
| Fórmula molecular | C14 H16 F15 N2 O . I |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Trimethyl[3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanamido)propyl]ammonium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H15F15N2O.HI/c1-31(2,3)6-4-5-30-7(32)8(15,16)9(17,18)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)29;/h4-6H2,1-3H3;1H |
| SMILES | O=C(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(C(F)(F)F)F)F)F)F)F)F)NCCC[N+](C)(C)C.[I-] |
| Nombre IUPAC | Yoduro de N,N,N-trimetil-3-(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluorooctanamido)propan-1-aminio |
| Peso molecular (g/mol) | 640.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 640.007 |