Learn More
Bromuro de trimetilo-1-octilamonio, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382606
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
11382606 100 g 100 g
11362606 5 g 5 g
11372606 25 g 25 g
3 options
Código de producto. 11382606
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L08610.22
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2083-68-3 | C11H26BrN | 252.24 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2083-68-3
Fórmula molecular C11H26BrN
Peso molecular (g/mol) 252.24
Número MDL MFCD00051873
Clave InChI XCOHAFVJQZPUKF-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo n-octyltrimethylammonium bromide, octalone, octyltrimethylammonium bromide, n,n,n-trimethyloctan-1-aminium bromide, 1-octanaminium, n,n,n-trimethyl-, bromide, n,n,n-trimethyl-1-octanaminium bromide, trimethyloctylammonium bromide 6ci,7ci, n-octyltrimethylammoniumbromide, trimethyloctylamine, bromide, trimethyl octyl azanium bromide
PubChem CID 74964
ChEBI CHEBI:346954
Nombre IUPAC trimetil(octil)azanio; bromuro
SMILES CCCCCCCC[N+](C)(C)C.[Br-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl-1-octylammonium bromide
Punto de fusión 220°C to 222°C
Cantidad 100 g
Beilstein 3628448
Sensibilidad Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.24
Porcentaje de pureza 97%