Learn More
1,3,5-Bencenotricarboxilato de trimetilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11485007
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11485007 5 g 5 g
11495007 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11485007 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21926.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2672-58-4 | C12H12O6 | 252.222 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2672-58-4
Fórmula molecular C12H12O6
Peso molecular (g/mol) 252.222
Número MDL MFCD00008434
Clave InChI RGCHNYAILFZUPL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate, trimethyl trimesate, trimesic acid trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid, trimethyl ester, 1,3,5-benzenetricarboxylic acid trimethyl ester, trimethylbenzene-1,3,5-tricarboxylate, 1,3,5-trimethyl benzene-1,3,5-tricarboxylate, methyl 3,5-bis methoxycarbonyl benzoate, benzene-1,3,5-tricarboxylic acid trimethyl ester, timtec-bb sbb007766
PubChem CID 75881
Nombre IUPAC trimetil benceno-1,3,5-tricarboxilato
SMILES COC(=O)C1=CC(=CC(=C1)C(=O)OC)C(=O)OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethyl 1,3,5-benzenetricarboxylate
Punto de fusión 144°C to 147°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2219698
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.22
Porcentaje de pureza 98%