Learn More
Alfa Aesar™ 1,2,4-Bencenotricarboxilato de trimetilo, 98 %
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethyl 1,2,4-benzenetricarboxylate |
| Punto de fusión | 38°C to 40°C |
| Punto de ebullición | 193°C to 195°C (12 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 182°C (360°F) |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | diphosphoric acid, pyrophosphoric acid, phosphonooxyphosphonic acid, acide diphosphorique, unii-4e862e7grq, ppv, diphosphorsaeure, pyrophosphorsaeure, pyrophosphate tms4, d0n0jl |
| SMILES | COC(=O)C1=CC=C(C(=O)OC)C(=C1)C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | phosphono dihydrogen phosphate |
| PubChem CID | 1023 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.22 |
| Mostrar más |