Learn More
Trimetoprima, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethoprim |
| CAS | 738-70-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Trimethoprim |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C14 H18 N4 O3 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Trimethoprim, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)- (7CI,8CI), 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, 2,4-Diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, BW 56-72, Instalac, Monotrim, NIH 204, NSC 106568, Proloprim, Syraprim, Tiempe, Trimanyl, Trimethioprim, Trimetoprim, Trimogal, Trimopan, Trimpex, Triprim, Uretrim, Wellcoprim |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18) |
| Tipo de solución | Sin diluir |
| SMILES | COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC |
| Mostrar más |