Learn More
Sal de lactato de trimetoprima, TRC
Código de producto. 30179946
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30179946 250 mg 250 miligramos
30179803 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30179946 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT795628250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 23256-42-0
Fórmula molecular C14H18N4O3 . C3H6O3
Peso molecular (g/mol) 380.4
Sinónimo 5-[(3,4,5-Trimethoxyphenyl)methyl]-2,4-pyrimidinediamine Mono(2-hydroxypropanoate), Lactotrim, Trimethoprim Lactate;
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxipropanoico; 5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC.CC(O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoprim Lactate Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N4O3.C3H6O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;1-2(4)3(5)6/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.1696