Learn More
Lactato de trimetoprima, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15458089
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
15458089 250 mg Frasco de plástico 250 miligramos
1 options
Código de producto. 15458089 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J66646.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
La trimetoprima, n.° de CAS 738-70-5, es una trimetoxibencil-pirimidina utilizada como antimicrobiano.
Un antibiótico de amplio espectro
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
• La trimetoprima es un análogo sintético de la pirimidina que une la dihidrofolato-reductasa e inhibe la síntesis de ácido fólico; cuando se combina con el sulfametoxazol, su actividad aumenta
•La trimetoprima tiene propiedades antibacterianas y antiprotozóicas
Aplicaciones
• La trimetoprima inhibe la conversión del ácido para-aminobenzoico (PABA) en ácido fólico cerca del final de la vía de síntesis y se puede utilizar para estudiar los efectos relacionados
• La trimetoprima se ha radiomarcado y se ha utilizado para rastrear las vías de infecciones, y también se ha utilizado experimentalmente como marcador fluorescente para cuantificar la expresión de la dihidrofolato-reductasa
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoprim lactate
Tipo Trimethoprim Lactate
Forma física Polvo
CAS 23256-42-0
Envase Frasco de plástico
Cantidad 250 mg
Fórmula molecular C17H24N4O6
Número MDL MFCD00171722
Sinónimo 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine lactate salt
Información de solubilidad Soluble in water
Clave InChI IIZVTUWSIKTFKO-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C(=O)O)O.COC1=CC(=CC(=C1OC)OC)CC2=CN=C(N=C2N)N
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxipropanoico; 5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 380.401
PubChem CID 3084396
Formula Weight (peso de la fórmula) 380.39
Porcentaje de pureza 98%