Learn More
Trimetoprima-d4 (Mayor), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethoprim-d3 |
| CAS | 1189923-38-3 |
| Fórmula molecular | C14 D5 H15 N4 O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Trimethoprim D3 (4-methoxy D3) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H18N4O3.2H/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;;/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);;/i3D3;2*1+1 |
| SMILES | [2H].[2H].[2H]C([2H])([2H])Oc1c(OC)cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC |
| Nombre IUPAC | 5-[[3,5-dimetoxi-4-(trideuteriometoxi)fenil]metil]pirimidina-2,4-diamina |
| Peso molecular (g/mol) | 297.364 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 297.185 |