Learn More
Trimetoprima-d3, TRC
Código de producto. 30455985
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30455985 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30455985 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79561810MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoprim-d3
CAS 1189923-38-3
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C14 D5 H15 N4 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Trimethoprim D3 (4-methoxy D3)
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N4O3.2H/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15;;/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18);;/i3D3;2*1+1
SMILES [2H].[2H].[2H]C([2H])([2H])Oc1c(OC)cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc1OC
Nombre IUPAC 5-[[3,5-dimetoxi-4-(trideuteriometoxi)fenil]metil]pirimidina-2,4-diamina
Peso molecular (g/mol) 297.364
Formula Weight (peso de la fórmula) 297.185
Porcentaje de pureza >95