Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethoprim |
| Tipo | Trimetoprima |
| Forma física | Polvo |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 5 g |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.998 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.3 |
| Porcentaje de pureza | 99.8% |
| Grado | Not Available |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Trimethoprim
- Atención
- Toxicidad aguda Categoría 4
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: Trimethoprim