Learn More
Trimetoprim 3-N-óxido, TRC
Código de producto. 30134796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30134796 10 mg 10 miligramos
17953155 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30134796 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT79754510MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 27653-67-4
Fórmula molecular C14 H18 N4 O4
Peso molecular (g/mol) 306.3171
Sinónimo Trimethoprim 3-oxide, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine 3-Oxide
Nombre IUPAC 3-oxido-5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-3-io-2,4-diamina
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)[n+]([O-])c2N)cc(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoprim 3-N-Oxide
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N4O4/c1-20-10-5-8(6-11(21-2)12(10)22-3)4-9-7-17-14(16)18(19)13(9)15/h5-7H,4,15H2,1-3H3,(H2,16,17)
Formula Weight (peso de la fórmula) 306.1328