Learn More
Melford Trimetoprima
Código de producto. 30018874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30018874 5 g 5 g
30018873 25 g 25 g
30018872 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30018874 Proveedor Melford N.º de proveedor T590005.0
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
La trimetoprima es un antibiótico bacteriostático que inhibe la dihidrofolato reductasa bacteriana, una enzima involucrada en la síntesis del ácido tetrahidrofólico.
La trimetoprima es un antibiótico bacteriostático que inhibe la dihidrofolato reductasa bacteriana, una enzima involucrada en la síntesis del ácido tetrahidrofólico. Este ácido es crucial para la producción de ácidos nucleicos (ADN y ARN) en las bacterias. Al bloquear esta enzima, el trimetoprima interrumpe la vía de síntesis de folato, lo que conduce a la inhibición del crecimiento bacteriano. La trimetoprima se utiliza con frecuencia como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su presencia en el medio de cultivo permite el aislamiento específico de bacterias que carecen de resistencia al trimetoprima.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoprim
CAS 738-70-5
Cantidad 5 g
Fórmula molecular C14H18N4O3