Learn More
Melford Trimetoprima
Descripción
La trimetoprima es un antibiótico bacteriostático que inhibe la dihidrofolato reductasa bacteriana, una enzima involucrada en la síntesis del ácido tetrahidrofólico.
La trimetoprima es un antibiótico bacteriostático que inhibe la dihidrofolato reductasa bacteriana, una enzima involucrada en la síntesis del ácido tetrahidrofólico. Este ácido es crucial para la producción de ácidos nucleicos (ADN y ARN) en las bacterias. Al bloquear esta enzima, el trimetoprima interrumpe la vía de síntesis de folato, lo que conduce a la inhibición del crecimiento bacteriano. La trimetoprima se utiliza con frecuencia como agente selectivo en medios de cultivo para aislar bacterias sensibles a este antibiótico. Su presencia en el medio de cultivo permite el aislamiento específico de bacterias que carecen de resistencia al trimetoprima.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Trimethoprim |
| CAS | 738-70-5 |
| Cantidad | 25 g |
| Fórmula molecular | C14H18N4O3 |