Learn More
Trimethoprim-13C3, TRC
Código de producto. 17997434
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
0.50 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17997434 5 mg 5 miligramos
17948404 0.5 mg 0.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17997434 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCT7956165MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189970-95-3
Fórmula molecular 13C3 C11 H18 N4 O3
Peso molecular (g/mol) 293.3
Sinónimo Trimethoprim (pyrimidine-4,5,6-13C3)
Nombre IUPAC 5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil](4,5,6-^{13}C_{3})pirimidina-2,4-diamina
SMILES COc1cc(C[13c]2[13cH]nc(N)n[13c]2N)cc(OC)c1OC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoprim-13C3
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)/i7+1,9+1,13+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 293.148