Learn More
Trimetoprima 1000 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30318394
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30318394 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30318394 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA17875000AL1000
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethoprim
CAS 738-70-5
Nombres de analitos o componentes Trimethoprim
Condiciones de envío +20 °C
Fórmula molecular C14 H18 N4 O3
Concentración 1000 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Trimethoprim, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzyl)pyrimidine-2,4-diamine, Pyrimidine, 2,4-diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)- (7CI,8CI), 2,4-Pyrimidinediamine, 5-[(3,4,5-trimethoxyphenyl)methyl]-, 2,4-Diamino-5-(3',4',5'-trimethoxybenzyl)pyrimidine, 2,4-Diamino-5-(3,4,5-trimethoxybenzyl)pyrimidine, BW 56-72, Instalac, Monotrim, NIH 204, NSC 106568, Proloprim, Syraprim, Tiempe, Trimanyl, Trimethioprim, Trimetoprim, Trimogal, Trimopan, Trimpex, Triprim, Uretrim, Wellcoprim
Fórmula InChI InChI=1S/C14H18N4O3/c1-19-10-5-8(6-11(20-2)12(10)21-3)4-9-7-17-14(16)18-13(9)15/h5-7H,4H2,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
SMILES COc1cc(Cc2cnc(N)nc2N)cc(OC)c1OC
Nombre IUPAC 5-[(3,4,5-trimetoxifenil)metil]pirimidina-2,4-diamina
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 290.32
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 290,1379 g/mol