Learn More
Trimethobenzamide hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16471646
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
200 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16471646 500 mg 500 miligramos
16445966 100 mg 100 miligramos
16411056 200 mg 200 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16471646 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY12751A
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Trimethobenzamide hydrochloride is a blocker of the D2 receptor. Trimethobenzamide is an antiemetic used to prevent nausea and vomiting.
Trimethobenzamide hydrochloride is a blocker of the D2 receptor. Trimethobenzamide is an antiemetic used to prevent nausea and vomiting.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Trimethobenzamide hydrochloride
CAS 554-92-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H29ClN2O5
Cantidad 500 mg
Sinónimo Ro 2-9578
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (235.34 mM)
SMILES O=C(NCC1=CC=C(OCCN(C)C)C=C1)C2=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C2.Cl
Peso molecular (g/mol) 424.92
Formula Weight (peso de la fórmula) 424.92
Porcentaje de pureza 99.8%
Grado Research
Forma física Solid